Learn More
2-Amino-2-methylpropanol (~95%), TRC
Artikelnummer. 30316339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316339 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61740050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methylpropanol
CAS 124-68-5
Summenformel C4 H11 N O
Menge 50 g
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 1,1-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, 1-Hydroxy-2-methylpropan-2-amine, 2,2-Dimethylethanolamine, 2-Amino-1-hydroxy-2-methylpropane, 2-Amino-2,2-dimethylethanol, 2-Amino-2-methylpropanol, 2-Aminoisobutanol, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethylamine, 2-Hydroxymethyl-2-propylamine, 2-Methyl-2-amino-1-propanol, 2-Methyl-2-aminopropanol, AMP, AMP (thinner), AMP 100, AMP 75, AMP 90, AMP 90 (amine), AMP 95, AMP Regular, AMP buffer, AMP-ULTRA PC 2000, AMP-Ultra PC, AMP-Ultra PC 1000, CE 64, Corrguard 75, Dolapix A 88, Hydroxy-tert-butylamine, Isobutanol-2-amine, KV 5088, NSC 441, Pamabron, β-Aminoisobutanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
SMILES CC(C)(N)CO
IUPAC-Name 2-Amino-2-Methylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Formelmasse 89.0841