Learn More
2-Amino-2-methyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724211 1 L Glasflasche 1 Liter
10615712 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10404025 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.50 CHF
    78.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 12.85 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-68-5
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00008051
InChI-Schlüssel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC-Name 2-Amino-2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31.0°C to 32.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 165.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 1 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viskosität 102 mPa.s (30°C)
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol