Learn More
2-Amino-2-Methyl-1-Propanol, 95 %, kann ca. 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453408 500 mL -
11349699 100 mL 100 Milliliter
11463408 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17814.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-2-Methyl-1-Propanol wird für die Herstellung von Pufferlösung und in Kosmetika verwendet. Es wird auch bei der spektroskopischen ATR-FTIR-Untersuchung der Kohlenmonoxid-Absorptionseigenschaften einer Reihe heterozyklischer Diamine verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Alkoholen.
Hinweise
Inkompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Messing und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-68-5
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00008051
InChI-Schlüssel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC-Name 2-Amino-2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Dichte 0.934
pH 11.3
Siedepunkt 164°C to 166°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt kann bis zu ≈5 % Wasser enthalten
Brechungsindex 1.4455
Menge 500 mL
Beilstein 505979
Merck Index 14,449
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol