Learn More
2-Amino-2-Methyl-1,3-Propandiol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704021 100 g Glasflasche 100 Gramm
10366400 500 g Glasflasche 500 Gramm
10247063 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104051000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-69-5
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00004678
InChI-Schlüssel UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC-Name 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 151.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Menge 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Merck Index 15, 445
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver