Learn More
2-Amino-2-ethyl-1,3-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beskrivning
It is used in pharmaceutical industry and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Pharmaindustrie und in der Medizin eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird in der Pharmaindustrie und in der Medizin eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol |
| Dichte | 1.099 |
| Siedepunkt | 152°C to 153°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.488 |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,439 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 119.16 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering