Learn More
2-Amino-2-ethyl-1,3-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10378310
Marke: Thermo Scientific Acros 227115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-70-8
Summenformel C5H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.16
MDL-Nummer MFCD00004680
InChI-Schlüssel IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC-Name 2-Amino-2-ethylpropan-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-ethyl-1, 3-propanediol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0990g/mL
Siedepunkt 152°C to 153°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2C(C2H5)(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4851 to 1.4871
Menge 500 g
Merck Index 15, 436
Relative Dichte 1.099
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 119.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.