Learn More
IBA Solutions For Life Science 2'-Amino-2'-dUTP
Ein modifiziertes Nukleosid-Triphosphat (3'-modifizierte Oligos), das eine Zersetzung der RNAs durch Nuklease verhindert.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0611-754
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643628
  • 237.00 CHF /
Verfügbar ab
10-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IBA verfügt über eine Nukleosid-Triphosphat-Syntheseeinrichtung, die ein umfangreiches Sortiment an Triphosphat-Synthesen für viele Anwendungen bietet.
  • Alle Produkte sind doppelt HPLC-gereinigt, entsalzt und durch HPLC und 31P-NMR gut charakterisiert
  • Auch als Monophosphate und Nukleoside erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Verhindert den Verdau von RNA durch Nukleasen
1.0 μmol
Ja
Nukleosid-Triphosphat