Learn More
2'-Amino-2'-Desoxyinosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476859
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15476859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65374.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75763-51-8
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD09750831
InChI-Schlüssel PPLSURAOXNSSRH-GPGUAWMRNA-N
Synonym 2'-amino-2'-deoxyinosine, inosine,2'-amino-2'-deoxy-9ci, 9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, inosine, 2'-amino-2'-deoxy, 9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl purin-6-ol, 2?-amino-2?-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-amino-inosine, 2'-amino-2'-deoxyinosine,2'-nh2-di, 9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
PubChem CID 195857
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-2'-deoxyinosine
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver