Learn More
2-Amino-2'-Chlor-5-Nitrobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442759 100 g 100 Gramm
15422759 5 g 5 Gramm
15432759 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66440.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2011-66-7 | C13H9ClN2O3 | 276.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2011-66-7
Summenformel C13H9ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.68
MDL-Nummer MFCD00792453
InChI-Schlüssel GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
PubChem CID 74830
IUPAC-Name (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Farbe Gelb
Menge 100 g
Beilstein 2814216
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 276.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver