Learn More
2-Amino-2', 5-Dichlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 17942315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942315 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6046302.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Summenformel C13 H9 Cl2 N O
Menge 2.5 g
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC-Name (2-amino-5-chlorphenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 266.12
Formelmasse 265.0061