Learn More
(±)-2-Amino-1-Phenylethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10436953 10 g Glasflasche 10 Gramm
10302583 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436953 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104320100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7568-93-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7568-93-6
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00008137
InChI-Schlüssel ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
PubChem CID 1000
ChEBI CHEBI:16343
IUPAC-Name 2-Amino-1-Phenylethanol
SMILES NCC(O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56.0°C to 60.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 160.0°C (17.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH(C6H5)OH
Brechungsindex 1.5580 to 1.5600
Menge 10 g
Merck Index 15, 7399
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.