Learn More
2-Amino-1-Cyclopentene-1-Karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30132934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132934 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30132934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60408010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2941-23-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Synonym 1-Amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-Amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-Amino-2-cyanocyclopentene, 2-Amino-1-cyano-1-cyclopentene, 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-Cyanocyclopenten-1-ylamine, NSC 146852
IUPAC-Name 2-Aminocyclopenten-1-carbonitril
SMILES NC1=C(CCC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2
Formelmasse 108.0687