Learn More
(+/-)-2-Amino-1-Butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445847
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445847 500 mL -
11435847 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24398.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-20-8
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00008095
InChI-Schlüssel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC-Name 2-Aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Amino-1-butanol
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.944
pH 11.1
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4525
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1098274
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,427
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 97%