Learn More
(± )-2-Amino-1-Butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10366160
Marke: Thermo Scientific Acros 103251000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-20-8
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00008095
InChI-Schlüssel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC-Name 2-Aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-2-Amino-1-butanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.9440g/mL
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4508 to 1.4528
Menge 100 mL
Merck Index 15, 422
Relative Dichte 0.944
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.