Learn More
2-Amino-1-benzylbenzimidazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10662193 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10662193 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276290010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43182-10-1
Summenformel C14H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 223.28
MDL-Nummer MFCD00142854
InChI-Schlüssel LXIDSOCBAAMGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-benzylbenzimidazole, 1-benzyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine, 1h-benzimidazol-2-amine,1-phenylmethyl, 1-benzylbenzimidazole-2-ylamine, 1-benzyl-1,3-benzodiazol-2-amine, 2-amino-1-phenylmethyl-1h-benzimidazole, cbmicro_006128, 1-benzyl-2-aminobenzimidazole
PubChem CID 170742
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-benzyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Formelmasse 223.28
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.