Learn More
2-Amino-1,3-propandiol, 98%
Artikelnummer. 11358155
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358155 1 g 1 Gramm
11368155 5 g 5 Gramm
11378155 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08426.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91,11 g/mol
2-Amino-1,3-propandiol wird als Zwischenprodukt in verschiedenen chemischen Anwendungen eingesetzt und ist auch für Serinol und einige seiner Derivate nützlich.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Amino-1,3-Propandiol wird als Zwischenprodukt in mehreren chemischen Anwendungen verwendet und ist auch für Serinol und einige seiner Derivate nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-03-2
Summenformel C3H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
MDL-Nummer MFCD00051487
InChI-Schlüssel KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
IUPAC-Name 2-Aminopropan-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 128°C (0.8 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 635683
Formelmasse 91.11
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke