Learn More
Alfa Aesar™ (2-Allylphenoxy)Trimethylsilan, 98 %
Artikelnummer. 15483997
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15483997
Marke: Alfa Aesar™ H30905.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18042-43-8
Summenformel C12H18OSi
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
MDL-Nummer MFCD12407078
InChI-Schlüssel LJIXCUHZKDSCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenoxy trimethylsilane, trimethyl 2-prop-2-en-1-yl phenoxy silane, o-allylphenoxytrimethylsilane, trimethyl-2-prop-2-enylphenoxy silane, silane, trimethyl 2-2-propenyl phenoxy
PubChem CID 15049460
IUPAC-Name Trimethyl-(2-prop-2-enylphenoxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CC=CC=C1CC=C
Spezifikation
Siedepunkt 85°C (5mmHg)
Chemischer Name oder Material (2-Allylphenoxy)trimethylsilane
Menge 5 g
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.925