Learn More
2-Allylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449642 500 g 500 Gramm
11439642 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449642 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10755.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-Allylphenol is an protected intermediate in the synthesis of metabolites of Diclofenac (D436450), a nonsteroidal anti-inflammatory compound an decycloxygenase (COX) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Allylphenol ist ein geschütztes Zwischenprodukt bei der Synthese von Metaboliten von Diclofenac (D436450), einer nichtsteroidalen entzündungshemmenden Verbindung, einem Decycloxygenase (COX)-Hemmer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7 g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1745-81-9
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00002250
InChI-Schlüssel QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
PubChem CID 15624
ChEBI CHEBI:39826
IUPAC-Name 2-Prop-2-Enylphenol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allylphenol
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 1.024
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.545
Menge 500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 742121
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(7g/L).
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) ≥98%