Learn More
2-Allyloxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456157 25 g 25 Gramm
11446157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25119.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28752-82-1 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28752-82-1
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00014130
InChI-Schlüssel BXCJDECTRRMSCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allyloxy benzaldehyde, 2-allyloxybenzaldehyde, o-allyloxy benzaldehyde, o-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-2-propenyloxy, benzaldehyde, o-allyloxy, 2-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 2-prop-2-enyloxybenzaldehyde, allylsalicylaldehyde, o-allylsalicylaldehyde
PubChem CID 101335
IUPAC-Name 2-Prop-2-Enoxybenzaldehyd
SMILES C=CCOC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyloxybenzaldehyde
Dichte 1.079
Siedepunkt 129°C to 132°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%