Learn More
2-Allyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15418627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52097.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 195316-72-4
Summenformel C5H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
MDL-Nummer MFCD00002627
InChI-Schlüssel DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Synonym s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
PubChem CID 44630067
IUPAC-Name (2S)-2-aminopent-4-ensäurehydrochlorid
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-L-glycine
Menge 250 mg
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 95%