Learn More
2-Adamantanaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023513
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464040
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17140.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
2-Adamantylamine hydrochloride was used to prepare 2-adamantylamide of 2?-(carboxymethoxime)-olivomycin I. The HPLC assay of 2-adamantylamine hydrochloride after pre-column derivatization with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole has been studied. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Adamantylaminhydrochlorid wurde zur Herstellung von 2-Adamantylamid von 2′-(Carboxymethoxim)-Olivomycin I verwendet. Der HPLC-Assay von 2-Adamantylaminhydrochlorid nach Vorsäulenderivatisierung mit 4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol wurde untersucht. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10523-68-9
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074743
InChI-Schlüssel WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Adamantanamine hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 4297901
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Adamantan-2-amin;hydrochlorid
Formelmasse 187.71
Reinheit (%) ≥98%