Learn More
2-Acrylamido-2-Methylpropansulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474040
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474040 50 g 50 Gramm
11483168 250 g 250 Gramm
11473168 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18924.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207.24 g/mol
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid has good complexion, adsorption, biological activity, surface activity, hydrolysis stability and thermal stability. It can be used in oil chemical, water treatment, synthetic fiber, printing and dyeing, plastics, water absorbing coatings, paper, bio-medical, magnetic materials and cosmetics industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acrylamid-2-Methylpropansulfonsäure hat eine gute Komplexion, Adsorption, biologische Aktivität, Oberflächenaktivität, Hydrolysestabilität und thermische Stabilität. Kann in den Branchen Ölchemikalien, Wasseraufbereitung, Kunstfaser, Druck- und Färbetechnik, Kunststoff, wasserabsorbierende Beschichtungen, Papier, Biomedizin, magnetische Materialien und Kosmetik eingesetzt werden.
Löslichkeit
Hochlöslich in Wasser (1×106 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15214-89-8
Summenformel C7H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 207.24
MDL-Nummer MFCD00007522
InChI-Schlüssel XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC-Name 2-Methyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsäure
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 1946464
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid