Learn More
2-Acetylthiophen, 99%
Artikelnummer. 11464364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464364 2500 g 2500 Gramm
11444364 100 g 100 Gramm
11454364 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464364 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13062.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126,173 g/mol
2-Acetylthiophen wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln wie Tiamoniumiodid, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namiroten usw. verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Acetylthiophen wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln wie Tiamoniumiodid, Suprovan, Stepronin, Tenonitrozol, Namiroten usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-15-3
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00005442
InChI-Schlüssel WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylthiophene
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.168
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Slightly Sweetish
Brechungsindex 1.566
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107910
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke