Learn More
2-Acetylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454364
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11454364
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13062.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.173 g/mol
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylthiophen wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln wie Tiamoniumiodid, Suprovan, Stepronin, Tenonitrozol, Namiroten usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-15-3
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00005442
InChI-Schlüssel WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylthiophene
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.168
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Slightly Sweetish
Brechungsindex 1.566
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107910
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 99%