Learn More
2-Acetylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413624 5 g 5 Gramm
11403624 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11266.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24295-03-2
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
MDL-Nummer MFCD00005324
InChI-Schlüssel MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
IUPAC-Name 1-(1,3 -thiazol-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylthiazole
Dichte 1.227
Siedepunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.548
Menge 5 g
Beilstein 109803
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%