Learn More
2-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490583 25 g 25 Gramm
11400593 100 g 100 Gramm
11410593 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12688.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.52 CHF
    39.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 4.87 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
2-Acetylpyridine used as flavoring agent. It is also used in application for food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylpyridin wird als Aromastoff verwendet. Es wird auch für die Anwendung von Lebensmittelzusatzstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (18.2 g/100 g bei 25C). Löslich in und Acetat. Schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-62-9
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00006303
InChI-Schlüssel AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
IUPAC-Name 1-Pyridin-2-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylpyridine
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Dichte 1.082
Siedepunkt 189°C to 190°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.522
Menge 25 g
Beilstein 107759
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (18.2g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylpyridine