Learn More
2-Acetylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498446
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498446 5 g 5 Gramm
11488446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15917.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22047-25-2
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
MDL-Nummer MFCD00006134
InChI-Schlüssel DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
PubChem CID 30914
IUPAC-Name 1-Pyrazin-2-ylethan
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylpyrazine
Schmelzpunkt 75°C to 78°C
Siedepunkt 78°C to 79°C (8 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 109630
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99%