Learn More
2-Acetylphenylborsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10780575
Marke: Thermo Scientific Acros 358820250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308103-40-4
Summenformel C8H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
MDL-Nummer MFCD01321263
InChI-Schlüssel ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC-Name (2-Acetylphenyl)borsäure
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylphenylboronic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen