Learn More
2-(Acetyloxy)-3-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712693
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10712693 1 g 1 Gramm
10269924 5 g 5 Gramm
10633223 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01734DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 4386-39-4
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00085683
InChI-Schlüssel XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
IUPAC-Name 2-Acetyloxy-3-methylbenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%