Learn More
2-Acetylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-49484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10133481
Marke: Thermo Scientific Acros 346190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-23-7
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001633
InChI-Schlüssel OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
PubChem CID 13400
IUPAC-Name 2-acetylcyclohexan-1-one
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylcyclohexanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0630g/mL
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H9(=O)
Brechungsindex 1.5090 to 1.511
Menge 5 g
Beilstein 07, 559
Relative Dichte 1.063
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit