Learn More
2-Acetylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10622572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Verpackung Dimensione della confezione
10622572 25 g Glasflasche 25 Gramm
10133481 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10622572 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 346190250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-23-7
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001633
InChI-Schlüssel OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
PubChem CID 13400
IUPAC-Name 2-acetylcyclohexan-1-one
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Acetylcyclohexanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0630g/mL
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H9(=O)
Brechungsindex 1.5090 to 1.511
Menge 25 g
Beilstein 07, 559
Relative Dichte 1.063
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.