Learn More
2-Acetylbutyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30324490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324490 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1712501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Summenformel C6H8O3
Menge 1 g
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro-, : Acetoacetic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-, γ-lactone (6CI,7CI), 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-3H-2-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, 3-Acetyltetrahydro-2-furanone, Dihydro-3-acetyl-2(3H)-furanone, NSC 2019, α-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid γ-lactone, α-Acetobutyrolactone, α-Acetyl-γ-butyrolactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid γ-lactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
IUPAC-Name 3-Acetyloxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Formelmasse 128.0473