Learn More
2-Acetylbenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30316732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316732 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316732 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1703251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Summenformel C10 H8 O S
Menge 1 g
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
InChI-Formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-Name 1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 176.23
Formelmasse 176.0296