Learn More
2-Acetylbenzo[b]thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424667 1 g 1 Gramm
11434667 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21173.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22720-75-8 | C10H8OS | 176.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22720-75-8
Summenformel C10H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 176.23
MDL-Nummer MFCD00090217
InChI-Schlüssel SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylbenzothiophene, 2-acetylbenzo b thiophene, 1-benzo b thiophen-2-yl ethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-benzo b thienyl, 1-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 89805
IUPAC-Name 1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethan-1-on
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzo[b]thiophene
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Menge 1 g
Formelmasse 176.23
Reinheit (%) 98%