missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acetylbenzenborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029817
113.41 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
308103-40-4
C8H9BO3
163.97
MFCD01321263
ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
2734309
(2-acetylphenyl)boronic acid
CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
308103-40-4
C8H9BO3
163.97
MFCD01321263
ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
2734309
(2-acetylphenyl)boronic acid
CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O

2-Acetylphenylboronic acid is a reactant used for a variety of coupling reactions, as well as synthesis and hydroxy masking, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, rhodium-catalyzed annulation of ynamides, transient masking of hydroxy groups, cationic palladium complex-catalyzed diastereoselective tandem annulation, hydrogen peroxide mediated formation of heteroaryl ethers and copper-catalyzed transmetalation and homocoupling.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Acetylphenylboronsäure ist ein Reaktant, der für eine Vielzahl von Kopplungsreaktionen sowie Synthese- und Hydroxymaskierung, Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplungsreaktionen, Rhodium-katalysierte Annulation von Dynamiden, transiente Maskierung von Hydroxygruppen, kationische Palladium-Komplex-katalysierte Diastereoselektive Tandemanulation, Wasserstoffperoxid-Bildung von Heteroarylethern und Kupferkatalysatoren sowie Transmetalation verwendet wird.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽170°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'