Learn More
2-Acetyl-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-6-methylpyridine |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 209°C |
| Flammpunkt | 84°C (183°F) |
| Brechungsindex | 1.515 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 109564 |
| Formelmasse | 135.17 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.