Learn More
2-Acetyl-5-methylthiophene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483644 100 g 100 Gramm
11463644 5 g 5 Gramm
11473644 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483644 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11282.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13679-74-8
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
MDL-Nummer MFCD00014529
InChI-Schlüssel YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC-Name 1-(5 -Methylthiophen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-methylthiophene
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Dichte 1.119
Siedepunkt 65°C to 67°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.5625
Menge 100 g
Beilstein 110854
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 98%