Learn More
2-Acetyl-5-Chlorthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-5-chlorothiophene |
| Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
| Siedepunkt | 117°C to 118°C (17 mmHg) |
| Flammpunkt | 108°C (226°F) |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 113936 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 160.62 |
| Reinheit (%) | 99% |