Learn More
2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498296
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498296 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15498296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63416.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Acetyl-4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)imidazol zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen.
Löslichkeit
Löslich in destilliertem Wasser, DMSO (>5 mg/ml), klar (erwärmt) und PBS pH 7,2 (∼0,15 mg/ml).
Hinweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole
CAS 94944-70-4
Farbe Weiß bis braun
Summenformel C9H14N2O5
MDL-Nummer MFCD08752516
Menge 250 mg
Synonym 2-athbi, 2-acetyl-4 5-tetrahydroxybutylimidazole, unii-hw195j55g1, thi, 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole, ethanone, 1-4-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-, 1r-1r*,2s*,3r*, 2-acetyl-4 5-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-imidazole thi, 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-ethanone
Löslichkeitsinformationen Soluble in distilled water,DMSO (>5mg/ml),clear (warmed),and PBS pH 7.2 (∽0.15mg/ml).
InChI-Schlüssel CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=C(N1)C(C(C(CO)O)O)O
IUPAC-Name 1-[5 -[(1 R,2 S,3 R)-1,2,3,4 -Tetrahydroxybutyl]-1 H-imidazol-2-yl]Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 230.22
PubChem CID 108037
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver