Learn More
2-Acetyl-3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048026
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20113.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42877-08-7
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.07
MDL-Nummer MFCD00794287
InChI-Schlüssel ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-3-bromothiophene
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 102°C to 105°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.614
Menge 1 g
Beilstein 116973
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 97%