Learn More
2-Acetyl-3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-3-bromothiophene |
| Schmelzpunkt | 41°C to 45°C |
| Siedepunkt | 102°C to 105°C (4 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.614 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 116973 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| IUPAC-Name | 1-(3-Bromthiophen-2-yl)ethan-1-on |
| Formelmasse | 205.07 |
| Reinheit (%) | 97% |