missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride(Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30133261
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133261 100 mg 100 Milligramm
17948144 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA188500100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 27300-28-3
Summenformel C7H11NO. HCl
Molekulargewicht (g/mol) 161.63
Synonym 1-(3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinyl)ethanone Hydrochloride, Methyl 3,4,5,6 Tetrahydro-2-pyridyl Ketone Hydrochloride, 1-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)ethanone;hydrochloride, 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
IUPAC-Name 1-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)ethanone;hydrochloride
SMILES CC(=O)C1=NCCCC1.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChi=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H
Formelmasse 161.06
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.