Learn More
2-Acetyl-1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542791 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10403115 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 711-79-5
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00003963
InChI-Schlüssel JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
IUPAC-Name 1-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-1-naphthol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC10H6COCH3
Menge 25 g
Beilstein 08, 149
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-1-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.