Learn More
2-Acetyl-1-Methylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498276 5 g 5 Gramm
11408286 25 g 25 Gramm
11418286 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15353.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 932-16-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-16-1
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00003089
InChI-Schlüssel NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
PubChem CID 61240
ChEBI CHEBI:59982
IUPAC-Name 1-(1-Methylpyrrol-2-yl)ethanon
SMILES CN1C=CC=C1C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Dichte 1.04
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
Beilstein 111887
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%