Learn More
2-Acetoxyisobutyrylbromid, TRC
Artikelnummer. 30319125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319125 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16451025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetoxyisobutyryl Bromide
CAS 40635-67-4
Summenformel C6H9BrO3
Menge 25 g
Synonym 2-(Acetyloxy)-2-methyl-propanoyl Bromide, Mattock's Bromide, alpha-Acetoxyisobutyryl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
IUPAC-Name (1-Brom-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 209.04
Formelmasse 207.9735