Learn More
2-Acetoacetotoluidid, 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317855
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11317855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02812.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetoacetotoluidide
CAS 93-68-5
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Dichte 1.062
Flammpunkt 143°C (289°F)
Geruch Odorless
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD00008782
Menge 100 g
Beilstein 2099098
Synonym 2'-methylacetoacetanilide, n-2-methylphenyl-3-oxobutanamide, o-acetoacetotoluidide, n-acetoacetyl-o-toluidine, acetoacet-o-toluidide, acetoacet-o-toluidine, 2-acetoacetylaminotoluene, 3-oxo-n-o-tolyl butanamide, butanamide, n-2-methylphenyl-3-oxo, acetoacetyl-2-methylanilide
InChI-Schlüssel TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1C
IUPAC-Name N-(2-methylphenyl)-3-oxobutanamide
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
PubChem CID 7154
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) ≥99%