Learn More
2-Acetamidophenol, TRC
Artikelnummer. 17972535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972535 10 g 10 Gramm
17954675 1 g 1 Gramm
17920585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17972535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15849010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-80-2
Summenformel C8 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Synonym N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. A (EP), 2-Acetamidophenol, Acetamide, N-(2-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 2'-hydroxy- (7CI,8CI), Acetanilide, o-hydroxy- (3CI), 2-(Acetylamino)phenol, 2-(N-Acetylamino)phenol, 2-Acetaminophenol, 2-Hydroxyacetanilide, 2'-Hydroxyacetanilide, N-Acetyl-2-aminophenol, N-Acetyl-o-aminophenol, NSC 3989, Orthocetamol, o-(Acetylamino)phenol, o-Acetamidophenol, o-Acetaminophenol, o-Hydroxyacetanilide
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Formelmasse 151.0633