Learn More
2-Acetamidophenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318170 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318170 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10011860
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 100 mg
Formelmasse 151,0633 g/mol