Learn More
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255970 1 g Glasflasche 1 Gramm
10425105 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4733-39-5
Summenformel C26H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 360.46
MDL-Nummer MFCD00004972
InChI-Schlüssel STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC-Name 2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 277°C to 285°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Merck Index 15, 1005
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver