Learn More
2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthropoinhemihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420233
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420233
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11398.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, is used as a reagent for the spectrophotometric determination of copper. It is used as an intermediate in medicine and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin-Hemihydrat, wird als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer verwendet. Wird in der Medizin und in der chemischen Forschung als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol: 0.1 g/ml
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34302-69-7
Summenformel C28H26N4O
Molekulargewicht (g/mol) 434.54
MDL-Nummer MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
InChI-Schlüssel IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
IUPAC-Name 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrat
SMILES O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Menge 25 g
Beilstein 153179
Merck Index 14,6449
Löslichkeitsinformationen It is soluble in methanol: 0.1g/mL.
Formelmasse 217.27 (208.26 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%